Merck
Z168734
Stainless steel forceps
Specimen, L 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with serrated tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
ピンセット Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
ピンセット
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Stainless steel forceps High-precision
Z225304
Stainless steel forceps