Merck
T4662
ピンセット
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
別名:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
物質
Inox alloy (not anti-magnetic)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ted Pella 505
サイズ
110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
ピンセット Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
ピンセット
ピンセット Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
T4287
ピンセット
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 6 in.
Z168734
Stainless steel forceps
ピンセット Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
ピンセット
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps