Merck
T4912
ピンセット
Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
別名:
bent needle tweezers, fine bent forceps, fine bent tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
物質
anti-magnetic stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ted Pella 507-NM
サイズ
115 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
ピンセット Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4162
ピンセット
ピンセット Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
ピンセット
ピンセット Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
ピンセット
Artis Tweezer Style 7-SA
Z742677
Artis Tweezer
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps