Merck
C3171
デュワーびん35L用アクセサリー
aluminum cane with tube stops
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103000
NACRES:
NB.12
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Worthington 9717089
直径× L
1.2 cm × 29 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)