Merck
F9018
Sigma-Aldrich
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
capacity 4 L
別名:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
aluminum flask
ジョイント
Joints neck (30)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Worthington 4LDB
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
4 L
フラスコ I.D. × depth
19.3 cm (7.6 in.) × 43.2 cm (17 in.)
ネック内径
3.0 cm (1.2 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
特徴および利点
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)