Merck
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-ヒドロキシピペリジン
97%
別名:
1-Boc-4-ピペリジノール, tert-ブチル 4-ヒドロキシ-1-ピペリジンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO3
CAS番号:
分子量:
201.26
Beilstein:
7202094
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
光延反応によるN-ヘテロ環アルキルエ-テルの合成に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
495484-5G:
495484-VAR:
495484-BULK:
495484-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)