Merck
637564
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-ピロリジノン
97%
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-3-ピロリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO3
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Leifsoniaアルコール脱水素酵素を用いたケトンの不斉水素移動型生体内還元の検討に使用されています。
N-Boc-3-ピロリジノンは、スピロ環状テトラヒドロフランの合成の出発物質として使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637564-1G:
637564-10G:
637564-VAR:
637564-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)