Merck
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-ピロリジノン
96%
別名:
1-Cbz-3-ピロリジノン, 1-カルボベンジルオキシ-3-ピロリジノン, 3-オキソ-1-ピロリジンカルボン酸フェニルメチルエステル, 3-オキソピロリジン-1-カルボン酸ベンジルエステル, N-ベンジルオキシカルボニル-3-ピロリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO3
CAS番号:
分子量:
219.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
不純物
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
屈折率
n20/D 1.5410
密度
1.1897 g/mL at 25 °C
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI Key
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661201-1G:4548173229980
661201-BULK:
661201-VAR:
661201-5G:4548173229997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)