アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
142.16 g/mol
保管条件
dry at room temperature
色
white
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES記法
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ectoine (別名4,5,6-tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic acid)は、 適合性浸透圧保護剤溶質である双性イオン性アミノ酸誘導体 であり、特定の好気性、化学合成従属栄養性、好塩性細菌で産生され、 浸透圧ストレス、放射線、その他の好ましくない 環境条件から保護します。
アプリケーション
Ectoineの 実用的な用途としては酵素の安定化、 抗炎症治療、神経変性疾患予防、その他の 治療的用途などがあります。
生物化学的/生理学的作用
Ectoineは水和を維持し、温度変化による酵素の変性を抑制することで酵素安定化剤として作用します。また、高温では二本鎖DNAの安定性を高めます。
その他情報
酵素や生体高分子の安定化剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81619-1G-F:
81619-10G-F:
81619-100G-F:
81619-VAR-F:
81619-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biophysical chemistry, 160(1), 62-68 (2011-10-22)
We have performed Molecular Dynamics simulations of ectoine, hydroxyectoine and urea in explicit solvent. Special attention has been spent on the local surrounding structure of water molecules. Our results indicate that ectoine and hydroxyectoine are able to accumulate more water
Applied Microbiology and Biotechnology, 37, 61-61 (1992)
Clinics in dermatology, 26(4), 326-333 (2008-08-12)
The protective properties of ectoine, formerly described for only extremophilic microorganisms, can be transferred to human skin. Our present data show that the compatible solute ectoine protects the cellular membrane from damage caused by surfactants. Transepidermal water loss measurements in
Cryobiology, 64(3), 250-260 (2012-02-22)
Cellular response during the freeze-thaw process strongly affects the cryopreservation outcome including cell morphology and cell viability. Cryomicroscopy was used to individually analyze the osmotic response of human pulmonary microvascular endothelial cells (HPMECs) during slow cooling (1 °C/min) to -60
Applied and environmental microbiology, 78(20), 7483-7486 (2012-08-14)
Mycobacterium smegmatis is a commonly used mycobacterial model system. Here, we show that M. smegmatis protects itself against elevated salinity by synthesizing ectoine and hydroxyectoine and characterize the phenotype of a nonproducing mutant. This is the first analysis of M.