Merck
61962
Sigma-Aldrich
ベタイン
BioUltra, ≥99.0% (NT)
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 分子内塩, オキシノイリン, トリメチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
3537113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
不純物
insoluble matters, passes filter test
溶解性
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M
≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
SMILES記法
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI Key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
上流工程で使用される化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに古典的および新規療法の製造のための高品質な原料を提供するだけでなく、それらメーカーが市場に迅速に参入し、規制上の課題を簡素化するのにも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
ベタインは、逆転写において、タンパク質の熱安定性の向上と、DNAらせんの脱安定化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コリンの酸化代謝の最終生成物であるベタインは、特にメチオニン生合成の副次的経路での一般的なメチル供与体です。これは、メチオニンを生合成する主要経路に欠陥があるホモシスチン尿症の治療に使用されます。
ベタインは、S-アデノシルメチオニン(SAM)のレベルを上昇させることが知られており、そのため、脂肪肝を減少させる役割を持っています。ベタインは浸透圧調節物質であり、細胞を環境ストレスから保護します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61962-BULK:
61962-50G:
61962-250G:
61962-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2.
Picelli S
Nature Protocols, 9(1), 171-181 (2014)
Varsha Mathur et al.
Current biology : CB, 29(17), 2936-2941 (2019-08-20)
The apicomplexans are a group of obligate animal pathogens that include Plasmodium (malaria), Toxoplasma (toxoplasmosis), and Cryptosporidium (cryptosporidiosis) [1]. They are an extremely diverse and specious group but are nevertheless united by a distinctive suite of cytoskeletal and secretory structures related to
Shangli Cheng et al.
Cell reports, 26(10), 2593-2607 (2019-03-07)
Following implantation, the epiblast (EPI) cells transit from the naive to primed pluripotency, accompanied by dynamic changes in X chromosome activity in females. To investigate the molecular attributes of this process, we performed single-cell RNA-seq analysis of 1,724 cells of
M R Olthof et al.
Current drug metabolism, 6(1), 15-22 (2005-02-22)
High plasma concentrations of homocysteine may increase risk of cardiovascular disease. Folic acid lowers plasma homocysteine by 25% maximally, because 5-methyltetrahydrofolate is a methyl donor in the remethylation of homocysteine to methionine. Betaine (trimethylglycine) is also a methyl donor in
W Abu Al-Soud et al.
Journal of clinical microbiology, 38(12), 4463-4470 (2000-12-02)
The full potential of diagnostic PCR is limited, in part, by the presence of inhibitors in complex biological samples that reduce the amplification efficiency. Therefore, different pre-PCR treatments are being used to reduce the effects of PCR inhibitors. The aim