アプリケーション
- タンパク質-タンパク質結合に有用なヘテロ二官能性試薬で、脂肪族チオールをタンパク質に組み込むことができるN-スクシンイミジル3-(2-ピリジルジチオ)-プロピオネートを合成するため。
- 長鎖脂肪酸のNHSエステルを合成するため。
- NHSは、タンパク質と結合するためにチタン表面に固定されたホスホン酸単層を活性化できます。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
56480-100G:
56480-25G:
2540008:
56480-1KG:
56480-VAR:
56480-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In principle, the seemingly simple formation of a peptide bond can be accomplished using all the procedures available in organic chemistry for the synthesis of carboxylic acid amides. However, due to the presence of various functional groups in natural and unnatural amino acids and particularly the requirement for full retention of chiral integrity, the coupling of amino acids and peptides under mild conditions can be challenging. A plethora of coupling reagents has been developed superseding each other in efficiency and suitability for specific applications (e.g., solid-phase peptide synthesis or fragment condensation).