主要文書
8.04518
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide
≥99.0% (acidimetric), for peptide synthesis
別名:
N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO3
CAS番号:
分子量:
115.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
228-001-3
NACRES:
NA.22
製品名
N-Hydroxysuccinimide, for synthesis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI Key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Direct Cα-heteroarylation of structurally diverse ethers: This study showcases a mild N-hydroxysuccinimide mediated cross-dehydrogenative coupling reaction, expanding the utility of NHS in organic synthesis. (Liu et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3