Merck
E1769
Sigma-Aldrich
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩
BioXtra
別名:
N-エチル-N′-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド 塩酸塩, EDAC, EDC, EDC 塩酸塩, WSC 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
191.70
Beilstein:
5764110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩, BioXtra
製品種目
BioXtra
品質水準
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
110-115 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド塩酸塩(ヒドロクロリド)は、以下の目的で使用されています:
  • ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織からの小リボ核酸(RNA)種の固定後用および架橋用、蛍光インサイチューハイブリダイゼーション(FISH)用および免疫蛍光(IF)シグナル用
  • ナノファイバーマトリックスとマウス肺抽出物の架橋用
  • 基質XNAオリゴヌクレオチドの活性化用
生物化学的/生理学的作用
水溶性濃縮試薬。一般的に、EDACは、第一級アミンとのアミド結合用のカルボキシル活性化剤として利用されています。さらに、これはリン酸基と反応します。EDACは、ペプチド合成に使用されています;タンパク質を核酸に架橋します;例として免疫抱合体の調製が挙げられます。通常、EDACは緩衝液のない状態でpH 4.0~6.0の範囲で利用します。特に、アミンとカルボキシレート(カルボン酸塩)緩衝液は避けなければなりません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Stomach,large intestine,lymph node
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E1769-10G:
E1769-VAR:
E1769-BULK:
E1769-25G:
E1769-1G:
E1769-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organ-derived coatings on electrospun nanofibers as ex vivo microenvironments
Fischer SN, et al.
Biomaterials, 32(2), 538-546 (2011)
Chien-Chen Lin et al.
Biomaterials, 31(32), 8445-8453 (2010-08-17)
Monoclonal antibodies (mAbs) have been proven useful in research and clinical applications. However, the generation of mAbs by conventional hybridoma technology is time-, cost- and labor-consuming. Here we developed a simplified procedure for efficient generation and selection of antibody-producing hybridomas
Directed evolution of artificial enzymes (XNAzymes) from diverse repertoires of synthetic genetic polymers
Taylor AI and Holliger P
Nature Protocols, 10(10), 1625-1625 (2015)
Henry H Lee et al.
Nature communications, 10(1), 2383-2383 (2019-06-05)
DNA is an emerging medium for digital data and its adoption can be accelerated by synthesis processes specialized for storage applications. Here, we describe a de novo enzymatic synthesis strategy designed for data storage which harnesses the template-independent polymerase terminal
Amrita D Chaudhuri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 160-160 (2013-09-26)
Identification of the cell type of origin for normal or aberrant gene expression is critical for many studies, and poses a significant problem for some regulatory RNAs such as microRNAs. MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate cellular function by
資料
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.