Merck
1065695
USP
ベタイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 分子内塩, オキシノイリン, トリメチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
3537113
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betaine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI Key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Betaine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
コリンの酸化代謝の最終生成物であるベタインは、特にメチオニン生合成の副次的経路での一般的なメチル供与体です。これは、メチオニンを生合成する主要経路に欠陥があるホモシスチン尿症の治療に使用されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1065695-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Wogonin phyproof® Reference Substance
PHL89825
Wogonin
塩化コリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
塩化コリン