グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
02380595-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)