Merck
69732
Millipore
リチウムムピロシン栄養補助剤
suitable for microbiology,
Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
別名:
リチウムムピロシン 溶液, Li-MUP, MUPサプリメント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43LiO9
CAS番号:
分子量:
506.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
認証
ISO 29981:2010
品質水準
無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Lactobacillus spp.
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Streptococcus spp.
SMILES記法
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI Key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
詳細
ムピロシンリチウムはPseudomonas fluorescensから分離されます。低濃度では静菌性、高濃度では殺菌性を示します。ムピロシンは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、乳酸桿菌、乳酸連鎖球菌、連鎖球菌、乳酸菌などのグラム陽性細菌に対して活性を示します。ムピロシンは、マイコプラズマ属細菌におけるムピロシン耐性の研究に用いられています。イソロイシルtRNA合成酵素を阻害し、最終的にタンパク質とRNAの合成を阻害します。ムピロシンリチウム塩は水に溶けやすい物質です。
アプリケーション
ムピロシンリチウム添加剤は、ISO 29981:2010およびIDF 220:2010に従い、発酵乳製品からビフィズス菌をTOS-プロピオン酸寒天により選択的に検出するために使用されています。
構成
組成:
(5 mL、100 mL培地に十分)
ムピロシン5 mg
滅菌済蒸留水5.0 mL
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
69732-VAR:
69732-10X25ML:
69732-BULK:
69732-25ML:
69732-10X5ML:
69732-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Variation, viability and validity of bifidobacteria in fermented milk products.
Raeisi, Shahram Naghizadeh, et al.
Food Control, 34, 691-697 (2013)
J Gilbart et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 37(1), 32-38 (1993-01-01)
Mupirocin resistance in Staphylococcus aureus results from changes in the target enzyme, isoleucyl-tRNA synthetase (IRS). Twelve strains of S. aureus comprising four susceptible (MICs < or = 4 micrograms/ml), four intermediate level-resistant (MICs between 8 and 256 micrograms/ml), and four
Krešimir Matanovic et al.
Journal of clinical microbiology, 51(3), 1005-1007 (2012-12-28)
The genetic analysis of high-level mupirocin resistance (Hi-Mup(r)) in a Staphylococcus pseudintermedius isolate from a dog is presented. The Hi-Mup(r) ileS2 gene flanked by a novel rearrangement of directly repeated insertion sequence IS257 elements was located, together with the aminoglycoside
Sapna Mehta et al.
Clinical orthopaedics and related research, 471(7), 2367-2371 (2013-02-21)
Hospital-acquired infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are a source of morbidity and mortality. S. aureus is the most common pathogen in prosthetic joint infections and the incidence of MRSA is increasing. The purposes of this study were (1)
M Lepainteur et al.
The Journal of hospital infection, 83(4), 333-336 (2013-02-19)
In neonatal intensive care units, topical agents represent an increasing part of the infection control armamentarium. Fifty-one coagulase-negative staphylococci (CNS) isolated from catheter-associated bloodstream infections in very preterm neonates were investigated in this study: 41.2% exhibited decreased susceptibility to at