Merck
65690
Sigma-Aldrich
3-メチルアミノプロピルアミン
technical, ≥97.0% (GC)
別名:
N-メチル-1,3-プロパンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
878143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
139-141 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
42 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65690-VAR:
65690-250ML:
65690-1L:
65690-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)