安全性情報
40568
Millipore
Bolton Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 10272-1:2017
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
詳細
This supplement is recommended for the selective enrichment of Campylobacter species from foods as recommended by ISO Committee under specifications of ISO 10272-1:2006 (E).
アプリケーション
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40568-VAR:
40568-5VL-BULK:
40568-BULK:
40568-1VL-BULK:
40568-5VL:
40568-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.