安全性情報
44051
Millipore
Thayer-Martin Supplement I
suitable for microbiology
別名:
V.C.N.T. Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Neisseria spp.
アプリケーション
Neisseria gonorrhoeaeおよびNeisseria meningitidisの選択的単離に推奨される抗生物質助剤です。
構成
組成(バイアルあたり。1本のバイアルから500 mLの培地を調製できます):
バンコマイシン 1.5 mg
コリスチンメタンスルホナート 3.75 mg
トリメトプリム 2.5 mg
Nystatin 6,250ユニット
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44051-VAR-F:
44051-BULK:
44051-1VL-BULK:
44051-2VL-BULK-F:
44051-BULK-F:
44051-5VL-BULK-F:
44051-1VL-F:
44051-2VL-F:
44051-5VL-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)