安全性情報
67454
Millipore
Bolton Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Bolton Selective Enrichement Broth, Base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 10272-1:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
enzymatic digest of animal tissues, 10 g/L
α-ketoglutaric acid, 1.0 g/L
lactalbumin hydrolysates, 5.0 g/L
sodium carbonate, 0.6 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium metabisulfite, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
適合性
selective for Campylobacter spp.
詳細
食品に存在するカンピロバクター属の選択的増菌に使用します。ISOが定める規格、ISO 10272-1:2006(E)にて推奨されています。
アプリケーション
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
調製ノート
Suspend 13.8 grams in 472.5 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50 °C and aseptically add rehydrated contents of 1vial of Bolton Selective Supplement (Cat. No. 40568) and 25 ml of sterile lysed defribinated horse blood. Mix well before dispensing into sterile tubes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67454-BULK:
67454-500G:
67454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
On the Trail of Campylobacter
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.