Merck
57276
Supelco
1/8" PTFE tubes, Color Coded
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
特徴
color-coded
包装
pk of 4
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
チューブ類外径
1/8 in.
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)