安全性情報
31733
Supelco
エマメクチン安息香酸
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(4''R)-4"-デオキシ-4"-(メチルアミノ)アベルメクチン B1 ベンゾアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
[N+H2]([C@H]2[C@@H](O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](O[C@H](C[C@@H]3OC)O[C@H]4[C@H](\C=C\C=C5\[C@@]6([C@H](OC\5)[C@@H](C(=C[C@H]6C(=O)O[C@@H]7C[C@]8(O[C@@H](C7)C\C=C\4/C)O[C@@H]([C@H](C=C8)C)[C@H](CC)C)C)O)O)C)C)C)C.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C49H75NO13.C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;/m0./s1
InChI Key
GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸エマメクチンは、大員環構造を持つ殺虫剤で、水中で安定で加水分解されることが明らかになっています。エバーメクチンB1は、安息香酸エマメクチン合成の出発物質となります。野菜、果物、穀物の殺ダニ剤として用いられる場合があります。
アプリケーション
安息香酸エマメクチンは、超臨界流体クロマトグラフィータンデム質量分析(SFC/MS/MS)法による玄米、タマネギ、ホウレンソウサンプルの残留農薬測定において農薬標準物質として用いられています。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31733S-50MG:
31733-250MG:4548173293196
31733-VAR:
31733-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Selamectin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32476
Selamectin
スピノサド PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33706
スピノサド
アザメチホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45331
アザメチホス
ピメトロジン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46119
ピメトロジン
vibrant-m
Y0001893
Milbemycin oxime
ルフェヌロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31662
ルフェヌロン
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55176-U
Supel QuE
Selamectin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1611729
Selamectin
Terence Robert Roberts, David Herd Hutson
Metabolic Pathways of Agrochemicals: Herbicides and plant growth regulators;, 89-89 (2007)
Development of an enzyme-linked immunosorbent assay for residue analysis of the insecticide emamectin benzoate in agricultural products.
Kondo M
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(2), 359-364 (2009)
Development of an enzyme-linked immunosorbent assay for residue analysis of the insecticide emamectin benzoate in agricultural products.
Ishibashi M
Journal of Chromatography A, 1266, 143-148 (2012)
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.