Merck
294098
Sigma-Aldrich
ベンゾニトリル
anhydrous, ≥99%
別名:
シアン化フェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CN
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
506893
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
eCl@ss:
39031505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンゾニトリルは2-シクロペンチルアセトフェノン、4-カルボキメトキシ-5-メトキシ-2-フェニル-1,3-オキサゾールおよび1-フェニル-3,4-ジヒドロ-6,7-メチレンジオキシイソキノリンなどの有機ビルディングブロックの合成に用いられることがあります。ビス(トリフルオロメチル)ジアゾメタンの合成時に溶媒として用いられることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294098-1L:4.548173131023E12
294098-100ML:4.548173131016E12
294098-2L:4.54817313103E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhodium-catalyzed heterocycloaddition of a diazomalonate and a nitrile: 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole
Tullis JS and Helquist P
Organic Syntheses, 74, 229-229 (1997)
Bis(trifluoromethyl)diazomethane
Middleton WJ and Gale DM
Organic Syntheses, 50, 6-6 (1970)
Generation and cyclization of 5-hexenyllithium: 2-cyclopentylacetophenone
Bailey WF, et al
Organic Syntheses, 81, 121-121 (2005)
Microwave spectra of isotopic benzonitriles. Refined molecular structure of benzonitrile.
Casado J, et al.
Journal of Molecular Structure, 8(1-2), 211-224 (1971)
Kenji Ueura et al.
Organic letters, 7(11), 2229-2231 (2005-05-20)
[reaction: see text]. The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling of arylboron compounds with aryl halides proceeds efficiently in the presence of a rhodium-based catalyst system to produce the corresponding biaryls. Furthermore, it has unexpectedly been observed that the treatment with benzonitrile under similar