product name
クロロホルム–イソアミルアルコール混合液, BioUltra, for molecular biology, 24:1, ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
形状
liquid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES記法
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
25666-INTR:
25666-100ML:4548173223261
25666-BULK:
25666-500ML:4548173223278
25666-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック