グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
テクニック
RNA extraction: suitable
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
密度
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
適合性
suitable for nucleic acid purification
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9392-VAR:
I9392-25ML:4548173200439
I9392-4X25ML:4548173200446
I9392-6X500ML:4548173200460
I9392-500ML:4548173200453
I9392-EW:
I9392-BULK:
I9392-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック