Merck
22880
Sigma-Aldrich
クロロアセチルクロリド
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
Chloroacetic chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COCl
CAS番号:
分子量:
112.94
Beilstein:
605439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
60 mmHg ( 41.5 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.419 g/mL at 20 °C
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI Key
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chloroacetyl chloride is an aliphatic acid chloride.
アプリケーション
Chloroacetyl chloride may be used to prepare:
  • 2-chloro-N-(pyridine-2-yl)acetamide via N-acylation of pyridin-2-amine
  • chloroacetyl cellulose by reacting with cellulose in N,N-dimethylformamide
  • azetobenzothiazine derivatives by reacting with 1,3-benzothiazines in the presence of a base in refluxing toluene
  • 2-chloro-1-(3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-ethanones by reacting with 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazoles
  • chloroacetyl isatins by reacting with isatins under microwave conditions
It acts as a linker during the grafting of pyrimethanil with chitosan.
Chloroacetyl chloride was used in the synthesis of N-hydrazino acetyl-sulphonamides.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22880-500ML:
22880-1L:
22880-VAR:
22880-BULK:
22880-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Anticancer Activity of Isatin-Based Pyrazolines and Thiazolidines Conjugates.
Havrylyuk D, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 344(8), 514-522 (2011)
Novel indole syntheses by ring transformation of ?-lactam-condensed 1, 3-benzothiazines into indolo [2, 3-b][1, 4] benzothiazepines and indolo [3, 2-c] isoquinolines.
Fodor L, et al.
Tetrahedron, 68(3), 851-856 (2012)
Amination and thiolation of chloroacetyl cellulose through reactive dissolution in N, N-dimethylformamide.
Labafzadeh SR, et al.
Carbohydrate Polymers, 116, 60-66 (2015)
A Facial Protocol for the Synthesis of Benzofuran Derivatives by the Reaction of o-Hydroxy Aryl Ketone, Amine and Chloroacetyl Chloride.
Xia S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1743-1743 (2014)
Application of microwave induced Delepine reaction to the facile one pot synthesis of 7-substituted 1, 3-dihydro-2h-[1, 4]-benzodiazepin-2-one-5-methyl carboxylates from the corresponding 1-chloroacetyl isatins.
Sharma P, et al.
International Journal of Chemical Sciences, 8(1) (2010)