Merck
215163
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸無水物
95%
別名:
無水モノクロロ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CO)2O
CAS番号:
分子量:
170.98
Beilstein:
774533
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.75 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
anhydride
chloro
ester
SMILES記法
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChI Key
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロ酢酸無水物は以下の合成に使用されています:
  • 3,3′-ビス(スルホナート)-4,4′-ビス(クロロアセトアミド)アゾベンゼン(BSBCA)、水溶性、チオール反応性、および光切替可能な架橋剤
  • D,L-7-アザトリプトファン(D,L-7AW)
  • 2-メチル-[3,4-ジ-O-アセチル-6-O-(クロロアセチル)-1,2-ジデオキシ-α-D-グルコピラノ]-[2′,1′:4,5] -2-オキサゾリン
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
215163-100G:
215163-VAR:
215163-BULK:
215163-25G:
215163-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K L Matta et al.
Carbohydrate research, 51(2), 215-222 (1976-11-01)
The use of the chloroacetyl group as a protecting group has been studied for a 2-methylglyco-[2',1':4,5]-2-oxazoline. The reaction of chloroacetyl chloride or chloroacetic anhydride with 2-acetamido-1,3,4-tri-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose provided 2-acetamido-1,3,4-tri-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-2-deoxy-beta-D-glucopyranose which, on treatment with anhydrous ferric chloride in dichloromethane, produced the desired
J D Brennan et al.
Analytical biochemistry, 252(2), 260-270 (1997-11-05)
The reaction of D,L-7-azatryptophan (D,L-7AW) with tryptophanyl-tRNA synthetase (TrpRS), adenosine triphosphate (ATP), and Mg2+ in the presence of inorganic pyrophosphatase results in the formation of a highly fluorescent l-7AW-adenylate complex. Detection of this complex is based on its enhanced fluorescence
Darcy C Burns et al.
Nature protocols, 2(2), 251-258 (2007-04-05)
This protocol describes a procedure for the synthesis of 3,3'-bis(sulfonato)-4,4'-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive, photo-switchable cross-linker. In addition, a protocol is outlined for installing the cross-linker in an intramolecular fashion onto proteins bearing two surface-exposed Cys residues. BSBCA is designed