Merck
114669
Sigma-Aldrich
4-(4-ニトロフェニルアゾ)レゾルシノール
Dye content 90 %
別名:
Azoviolet, Magneson I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4N=NC6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
259.22
Beilstein:
674709
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 90%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
InChI Key
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
4-(4-Nitrophenylazo) resorcinol, also known as azo violet or magneson I, is a red colored powder. It functions as a spot test reagent and forms blue lake on reaction with Mg(OH)2 in alkaline solution. It is mainly used for determining the presence of magnesium in the solution.
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol is a pH indicator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114669-100G:
114669-500G:
114669-25G:
114669-BULK:
114669-5KG:
114669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamura
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Cheng K L
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
R. Gopalan
Inorganic Chemistry for Undergraduates (2009)
National Research Council (U.S.). Food Protection Committee
Food Chemicals Codex (1967)
Highly sensitive determination method for total carbonate in water samples by flow injection analysis coupled with gas-diffusion separation.
Oshima M, et al.
Analytical Sciences, 17, 1285-1290 (2001)