主要文書
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
別名:
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11N3O3
CAS番号:
分子量:
293.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
226-129-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
277-280 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
InChI Key
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
アナリシスノート
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3