Key Documents
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
別名:
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O4
CAS番号:
分子量:
259.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-808-5
品質水準
アッセイ
≥91.0% (HPLC)
形状
powder
有効性
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
183 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
InChI Key
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3