Merck
1.09970
Supelco
塩酸 溶液
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
塩酸 溶液, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
テクニック
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
塩酸 溶液 c(HCl) = 3.571 mol/l (1/0.28 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13134
塩酸 溶液
塩酸 溶液 volumetric, 0.1&#160;M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
塩酸 溶液
塩酸 溶液 c(HCl) = 2 mol/l (2 N), Titripur&#174;
Supelco
1.09063
塩酸 溶液
塩酸 溶液 ~6&#160;M in H2O, for amino acid analysis
Sigma-Aldrich
84429
塩酸 溶液
塩酸 溶液 c(HCl) = 0.357 mol/l (1/2.8 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13136
塩酸 溶液
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
258148
塩酸
プロトコル
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction