283088
4-メトキシベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボラート
98%
別名:
4-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-Anisyldiazonium tetrafluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium fluoborate (6CI), p-Methoxybenzenediazonium fluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate (7CI), p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate(1-), p-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
形状
solid
mp
142-144 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.COc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C7H7N2O.BF4/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;2-1(3,4)5/h2-5H,1H3;/q+1;-1
InChI Key
BYGWNWAFXUPZHI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
283088-25G:
283088-BULK:
283088-500G:
283088-1G:4548173129587
283088-5G:4548173129594
283088-50G:
283088-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)