Merck
XGAL-RO
Roche
X-Gal
solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトピラノシド, 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-d-ガラクトピラノシド, ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-d-ガラクトピラノシド、5-, 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトシド, BCIG, X-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
Beilstein:
1402009
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
詳細
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
分子量
408.63 g/mol
包装
pkg of 1 g (10745740001)
pkg of 100 mg (03117073001)
pkg of 100 mg (11680293001)
pkg of 2.5 g (10703729001)
pkg of 250 mg (10651745001)
メーカー/製品名
Roche
濃度
20 mg/mL
テクニック
activity assay: suitable
white
溶解性
DMF: soluble
methanol: soluble
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
X-Galは、バックグラウンドに対して目視により容易に検出可能な濃い青色を生成するβ-ガラクトシダーゼ用の発色基質です。ジメチルホルムアミドおよびメタノールに可溶性です。本製品は水に不溶性です。
アプリケーション
X-Galは、免疫組織化学用途で使用されています。本品は、lac+遺伝子型を有する組換え細菌コロニーの青白選択用として最適な基質でもあります。
肉眼で容易に検出可能なほど、バックグラウンドを上回る濃い青色を呈するβ-ガラクトシダーゼの発色基質です。lac+遺伝子型を持つ組換え細菌コロニーのブルーホワイトセレクション用基質として使用します。
品質
クロマトグラフィー用として均質です。
物理的形状
結晶、白色粉末
調製ノート
使用溶液:ストック溶液:
  • 20 mg/mlジメチルホルムアミド(DMF)溶液、無色透明の溶液
  • A590 nm:0.01
保管条件(使用溶液):溶液中のX-gal(すなわち、DMFに溶解、2% (w/v))は、暗所、2~8°Cで保管すれば数週間安定です。本溶液を-15~-25°Cで保管すれば、1年間安定です。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A I Geller et al.
Science (New York, N.Y.), 241(4873), 1667-1669 (1988-09-23)
A defective herpes simplex virus 1 (HSV-1) vector, pHSVlac, has been developed that contains a transcription unit that places the Escherichia coli lacZ gene under the control of the HSV-1 immediate early 4/5 promoter. The vector pHSVlac was propagated with
Maryvonne Arnaud et al.
Applied and environmental microbiology, 70(11), 6887-6891 (2004-11-06)
A shuttle vector designated pMAD was constructed for quickly generating gene inactivation mutants in naturally nontransformable gram-positive bacteria. This vector allows, on X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside) plates, a quick colorimetric blue-white discrimination of bacteria which have lost the plasmid, greatly facilitating clone
A R Yallowitz et al.
Cell death and differentiation, 21(4), 645-654 (2014-01-21)
In embryogenesis, p63 is essential to develop mammary glands. In the adult mammary gland, p63 is highly expressed in the basal cell layer that comprises myoepithelial and interspersed stem/progenitor cells, and has limited expression in luminal epithelial cells. In adult