安全性情報
GALS
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子染色キット
別名:
β-ガラクトシダーゼ, LacZ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.32
使用法
 kit sufficient for 100 tests (using a 3.5 cm dish)
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
β-ガラクトシダーゼ(β-gal)は、X-galからガラクトースと5-ブロモ-4-クロロ-3-ヒドロキシインドールへの変換を触媒します。β-galの機能は、フェリシアン化カリウムまたはフェロシアニドの存在下で生じる二量体5-ブロモ-4-クロロ-3-ヒドロキシインドールの青色沈殿により間接的に測定されます。比色検出法には、O-ニトロフェニル-β-D-ガラクトピラノシド(ONPG)など、他のβ-gal基質も使用されています。β-galはコスト効率が高く、シンプルな標準的レポーターシステムです。ガラクトシダーゼレポーター遺伝子染色キットは、β-ガラクトシダーゼ遺伝子LacZを発現しているプラスミドを形質移入した細胞のパーセンテージを求める方法となります。また、組織切片におけるレポーター遺伝子の特異的発現を可視化して顕微鏡で観察するために使用できます。
アプリケーション
β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子染色キットは、動物細胞または次のような組織の組織化学的染色に使用されています。
  • 組織酵素学的研究における脳サジタル切片の染色
  • β-ガラクトシダーゼレポーター遺伝子アッセイにおける膵臓または結腸の切片の染色
  • マウス E10.5 -11.5胚および胚切片の染色
その他情報
本キットに用いている基質はX-Gal(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルβ-D-ガラクトピラノシド)で、トランスフェクションした細胞や組織をインディゴブル-に染色します。LacZを発現するトランスフェクションした細胞の割合の決定や、組織切片でのレポ-タ-遺伝子発現を顕微鏡観察する際に用います。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Long et al.
Journal of virology, 68(9), 5890-5898 (1994-09-01)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infects some cell types which lack CD4, demonstrating that one or more alternative viral receptors exist. One such receptor is galactosylceramide (GalCer), a glycosphingolipid distributed widely in the nervous system and in colonic epithelial
GPR120 (FFAR4) is preferentially expressed in pancreatic delta cells and regulates somatostatin secretion from murine islets of Langerhans
Stone VM, et al.
Diabetologia, 57(6), 1182-1191 (2014)
An improved method with high sensitivity and low background in detecting low beta-galactosidase expression in mouse embryos
Shen X, et al.
PLoS ONE, 12(5), e0176915-e0176915 (2017)
Ioannis Mantas et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Trace Amine-Associated Receptor 1 (TAAR1) is a potential target for the treatment of depression and other CNS disorders. However, the precise functional roles of TAAR1 to the actions of clinically used antidepressants remains unclear. Herein, we addressed these issues employing
Virginia M Stone et al.
Diabetologia, 57(6), 1182-1191 (2014-03-26)
The NEFA-responsive G-protein coupled receptor 120 (GPR120) has been implicated in the regulation of inflammation, in the control of incretin secretion and as a predisposing factor influencing the development of type 2 diabetes by regulation of islet cell apoptosis. However