Merck
70978
Sigma-Aldrich
BetaRed β-Galactosidase Assay Kit
Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106513
NACRES:
NA.54
品質水準
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
保管温度
−20°C
詳細
Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays
The BetaRed β-Gal Assay Kit is designed for rapid, sensitive measurement of β-galactosidase activity in cell extracts. The kit features Reportasol Extraction Buffer, which enables efficient passive extraction of cell protein while maintaining optimal enzyme activity, and is configured for 96-well format. The colorimetric BetaRed Assay is over 10-fold more sensitive (1 pg) than traditional ONPG-based assays and can be performed in conjunction with luciferase assays.
構成
•125 mgBetaRed Substrate
•25 mlReportasol Extraction Buffer
•100 mlReaction Buffer
•50 mlStop Buffer
•1.6 ml1 M DTT
警告
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast