おすすめの製品
出口NPTM
1/4 in.
関連するカテゴリー
詳細
このシステムでは、多岐管の取り付けに対して柔軟に対応することができます。多岐管を増設したい場合は、必要な部品を注文し、現場で取り付けてください。真鍮製、1/4インチのNPTMインレット付き。ベ-シックシステムと同様。ただし、多岐管のアウトレットのガス圧を5 psig未満に制限する固定式圧調節装置付き。この安全機能により、多岐管に取り付けられたガラス容器、ボトル、反応装置に誤って過剰な圧がかかる事態を防止することができます。
注意
インレットガス圧が200 psiを超えないようにご注意ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z287261-1EA | 4061832115115 |