おすすめの製品
ホース出口内径
1/4 in.
関連するカテゴリー
詳細
このシステムでは、多岐管の取り付けに対して柔軟に対応することができます。多岐管を増設したい場合は、必要な部品を注文し、現場で取り付けてください。真鍮製、1/4インチのNPTMインレット付き。ニ-ドルバルブと1/4インチI.D.鉤型ホ-スアウトレットから成る三口構成。
注意
インレットガス圧が200 psiを超えないようにご注意ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z287253-1EA | 4061832131955 |