おすすめの製品
delivery pressure measuring range
0-100 psig
CGA注入口サイズ
170
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Single-stage
- Inlet: CGA 170
- Outlet: 1/4 NPT Male
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z513113-1EA | 4061833640647 |