Merck
Z742536
Optional CO2 gas regulator for MyTemp Mini CO2 digital incubator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104403
NACRES:
NB.76
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2300-REG
詳細
Optional CO2 Gas Regulator (connects to CO2 tanks with CGA320 fittings only).
法的情報
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)