Merck
Z147303
Sigma-Aldrich
Lecture bottle adapter, CGA to NPT
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female, brass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
brass
フィッティング
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female
その他情報
The adapter connects a lecture-bottle regulator with a CGA 180 female inlet to a needle valve with 1/4 inch NPT male outlet thread.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)