Merck
RPOLT3-RO
Roche
T3 RNAポリメラーゼ
from Escherichia coli HB101
別名:
mRNA, ポリメラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Escherichia coli (HB101)
品質水準
アッセイ
100% (SDS-PAGE)
形状
solution
比活性
≥20 U/μL
分子量
100 kDa (single polypeptide chain)
包装
pkg of 1,000 U (11031163001)
pkg of 5,000 U (11031171001)
メーカー/製品名
Roche
濃度
<0.1 % (w/w)
テクニック
DNA sequencing: suitable
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
colorless
pH
7.9 (39 °F)
8.0 (68 °F)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
その他の活性
Nicking activity 150 units, none detected
RNases 150 units
endonucleases 150 units, none detected
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli ... rpoB(948488)
関連するカテゴリー
詳細
この酵素により、均一に識別化された単鎖RNAを生成することができます。転写物は、ビオチンまたはDIG-11-UTPにより非放射性的に標識化するか、あるいは[α-32P]または[α-35S]で標識化されたヌクレオチドにより、高度特定活性まで標識化することができます。T3 RNAポリメラーゼは、プロモーターに高度特定化されたDNA依存RNAポリメラーゼ です。T3プロモーターの下流のDNAのみが転写されます。
特異性
プロモーター特異性
T3 RNAポリメラーゼは、極度にプロモーター特異性があり、バクテリオファージT3 DNAまたはT3プロモーターの下流でクローンされたDNAのみを転写します。
熱による不活性化2μl 0.2 M EDTA (pH8.0)の添加および/または65°Cの加熱により、反応は停止します。
アプリケーション
T3 RNA ポリメラーゼは、T3プロモーターから下流のクローンされたDNAテンプレートからRNAを転写することができます。標識化NTPによる合成により、高度標識化RNAを生成することができます。合成されたRNAは、以下の多くのアプリケーションで使用することができます:
  • RNAまたはDNAブロッティング技術
  • In situハイブリダイゼーション
  • RNase保護の研究:酵素によって合成された転写物は、RNAの切り貼りおよび処理の研究用の前駆物質RNAとして使用されます。
  • 転写反応中に、過剰なm7GpppGまたはm7GpppAをGTPまたはATPに付加することによるin vitroなキャップ化RNAの合成。生成されたアンチセンスRNAを細胞に導入することで、対応する遺伝子の発現を抑制することができます。
包装
一つのキットは二つの部品を有します。
品質
最新の品質管理手順に基づいて試験されたエンドヌクレアーゼ、ニッキング活性、およびリボヌクレアーゼの不在。SP6/T7転写キットで試験済みの作用。
規格
体積活性:=20U/μl
ハイブリダイゼーションプローブの合成。T3 RNAポリメラーゼにより、均一に標識化されたRNAの高効率な生産が可能になります。この標識化されたRNAは、サザンブロット、ノーザンブロット、ドットブロット、ならびにin situハイブリダイゼーションで使用されます。
適切な標識:転写物は、ビオチン-16-UTP、DIG-11-UTP、またはフルオレセイン-12-UTPで非放射性的に標識化することができます。転写物は、[a-32P]または[a-35S]で標識化されたヌクレオチドにより、高度特定活性まで非放射性的に標識化することもできます。
注記:Roche社は、DIG-、ビオチン、およびフルオレセイン標識化用の特別仕様の10倍濃縮RNA標識化混合液を提供します。これらの混合液は、T3 RNAポリメラーゼによく作用します。
単位の定義
一ユニットは、1 nMol CMPを酸不溶性のRNA製品内で、+37°Cで60分以内に取り込む酵素活性度です。
体積活性:≥20 U/μl
調製ノート
活性化因子: BSA/スペルミン
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • T3 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
  • Transcription Buffer 10x concentrated
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Nicole Rosskothen-Kuhl et al.
PloS one, 9(3), e92624-e92624 (2014-03-22)
Brain development and learning is accompanied by morphological and molecular changes in neurons. The growth associated protein 43 (Gap43), indicator of neurite elongation and synapse formation, is highly expressed during early stages of development. Upon maturation of the brain, Gap43
Kathleen Richter et al.
The Journal of biological chemistry, 284(44), 30652-30661 (2009-09-08)
We identified a novel GTPase, SLIP-GC, with expression limited to a few tissues, in particular germinal center B cells. It lacks homology to any known proteins, indicating that it may belong to a novel family of GTPases. SLIP-GC is expressed
Richard Weiszmann et al.
Nature protocols, 4(5), 605-618 (2009-04-11)
We describe a high-throughput protocol for RNA in situ hybridization (ISH) to Drosophila embryos in a 96-well format. cDNA or genomic DNA templates are amplified by PCR and then digoxigenin-labeled ribonucleotides are incorporated into antisense RNA probes by in vitro
Yoshihiro Komatsu et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1092, 1-15 (2013-12-10)
In situ hybridization is a powerful method for detecting endogenous mRNA sequences in morphologically preserved samples. We provide in situ hybridization methods, which are specifically optimized for mouse embryonic samples as whole mounts and section tissues. Additionally, β-Galactosidase (β-gal) is
Sandra G Zimmerman et al.
Nature protocols, 8(11), 2158-2179 (2013-10-12)
In situ hybridization (ISH) is a powerful technique for detecting nucleic acids in cells and tissues. Here we describe three ISH procedures that are optimized for Drosophila ovaries: whole-mount, digoxigenin-labeled RNA ISH; RNA fluorescent ISH (FISH); and protein immunofluorescence (IF)-RNA
資料
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。