Merck
11383213001
Roche
NBT
4-Nitro blue tetrazolium chloride, solution
別名:
塩化ニトロブルーテトラゾリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
品質水準
アッセイ
>95%
形状
solution
分子量
Mr 817.7
包装
pkg of 3 mL (300 mg)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
保管温度
−20°C
詳細
NBT は発色性で可溶性の物質です。これはアルカリホスファターゼ(AP)の基質であり、その作用により藍色/紫色色素に変換されます。
アプリケーション
  • 免疫細胞組織化学
  • ウェスタンブロット
  • サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • In situハイブリダイゼーション
物理的形状
70%ジメチルホルムアミド(DMF)(v/v)溶液(100 mg/mL)。NBT 溶液の色は、使用するロットにより黄色と茶色の間で変わる場合があります。
注:その色が、試薬の品質や機能を損なうことはありません。場合によっては、沈殿物が生じることがありますが、基質を 37°Cで短時間温めれば容易に溶液になります。
調製ノート
ワーキング溶液:染色液の調製
  • 必ず使用直前にこの溶液を調製してください。DIG システムを除くすべてのアプリケーションの場合:50 μL NBT 溶液と 37,5 μL BCIP を、0.1 M Tris-HCl、pH 9.5(20°C)、0.1 M NaCl、0.05 M MgCl2の溶液 10 mL に加えてください。
  • DIG システムアプリケーションの場合:50 μL NBT 溶液と 37,5 μL BCIP を、0.1 M Tris-HCl、pH 9.5(20°C)、0.1 M NaCl の溶液 10 mL に加えてください。
  • 注:MgCl2は、検出操作後のメンブレン上のまだらなバックグラウンドの原因となる可能性があるため DIG 検出バッファーに含めないでください。アルカリホスファターゼに Mg2+は不要です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F
引火点(℃)
75 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefan Dhein
Practical Methods in Cardiovascular Research (2006)
Ewa Pocheć et al.
Acta biochimica Polonica, 62(2), 323-328 (2015-06-23)
Although both uveal (UM) and cutaneous (CM) melanoma cells derive from the transformed melanocytes, their biology varies significantly in several aspects. Malignant transformation is frequently associated with alternations in cell glycosylation, in particular those concerning branched complex-type N-glycans. These changes
J Omar Yáñez-Cuna et al.
Genome research, 22(10), 2018-2030 (2012-04-27)
The regulation of gene expression is mediated at the transcriptional level by enhancer regions that are bound by sequence-specific transcription factors (TFs). Recent studies have shown that the in vivo binding sites of single TFs differ between developmental or cellular
Andrew R Bassett et al.
Nature communications, 5, 4640-4640 (2014-08-20)
MicroRNA (miRNA) target recognition is largely dictated by short 'seed' sequences, and single miRNAs therefore have the potential to regulate a large number of genes. Understanding the contribution of specific miRNA-target interactions to the regulation of biological processes in vivo
Zoe Crane-Smith et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 595744-595744 (2021-04-20)
Enhancers that are conserved deep in evolutionary time regulate characteristics held in common across taxonomic classes. Here, deletion of the highly conserved Shh enhancer SBE2 (Shh brain enhancer 2) in mouse markedly reduced Shh expression within the embryonic brain specifically
関連コンテンツ
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), including FastGreen FCF and Nuclear Fast Red.