Merck
RPOLSP6-RO
Roche
SP6 RNA ポリメラーゼ
from Escherichia coli BL 21/pSR3
別名:
mRNA, ポリメラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Escherichia coli (BL 21/pSR3)
品質水準
アッセイ
100% (SDS-PAGE)
形状
solution
比活性
≥20 U/μL
分子量
96  kDa (Single polypeptide chain)
包装
pkg of 1,000 U (10810274001)
pkg of 5,000 U (11487671001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
DNA sequencing: suitable
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
colorless
pH
~7.9 (39 °F)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
その他の活性
Endonucleases, none detected (up to 30U using Lamda-DNA)
Endonucleases, none detected (upto 30U using MWM III-DNA )
Nicking activity, none detected (up to 30U using pBR322-DNA)
RNase, none detected (up to 30U using MS II- RNA )
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli ... rpoB(948488)
詳細
このシステムにより、均一に標識化された単鎖RNA を生成することができます。転写は、ビオチンまたはDIG-11-UTPで非放射性の標識化を行うか、[α-32P]または [α-35S]で標識化されたヌクレオチドにより高度な特定活性まで放射性の標識化を行うことができます。
含有量:
  • SP6 RNAポリメラーゼ、≥20 U/μl、緩衝液中でpH7.9
  • 転写緩衝液、10倍濃度
特異性
プロモーター特異性
SP6 RNAポリメラーゼは極めてプロモーター特異的であり、バクテリオファージSP6 DNAまたは SP6プロモーター(例えば、 pSPTBM20; pSPTBM21)の下流でクローン化されたDNAのみを転写します。
熱による不活性化:2μl 0.2 M EDTA (pH8.0)の添加および/または65°Cの加熱により、反応は停止します。
アプリケーション
SP6 RNAポリメラーゼは、SP6プロモーターの下流であるクローンされたDNAテンプレートからRNAを転写します。標識化NTPによる合成により、高度標識化RNAを生成することができます。合成されたRNAは、以下の多くのアプリケーションで使用することができます:
  • RNAまたはDNAブロッティング技術
  • In situハイブリダイゼーション
  • RNase保護の研究:酵素によって合成された転写物は、RNAの切り貼りおよび処理の研究用の前駆物質RNAとして使用されます。
  • 転写反応中に、過剰なm7GpppGまたはm7GpppAをGTPまたはATPに付加することによるin vitroなキャップ化RNAの合成。生成されたアンチセンスRNAを細胞に導入して、対応する遺伝子の発現を抑制することができます。
  • アンチセンスRNAプローブの合成
品質
試験緩衝剤
40 mM Tris-HCl、pH8.0 (+20°C)、6 mM MgCl2、10 mMジチオスレイトール、2 mM スペルミジン、pH約8.0 (+20°C)。
エンドヌクレアーゼの不在
1.1μgラムダDNAは、SP6 RNAポリメラーゼと共に+37°Cで4時間にわたり、25μl試験緩衝剤中で保温します。ラムダDNAの劣化を示さないユニットの数は、> 30 Uです。
2.ラムダDNAの1μg Eco RI/Hind III断片は、SP6 RNAポリメラーゼと共に、+37°Cで4時間にわたり25μl試験緩衝剤中で保温します。横縞模様の変化を示さないユニットの数は、> 30 Uです。
ニッキング活性の不在
1μg pBR322 DNAはSP6 RNAポリメラーゼと共に+37°Cで4時間にわたり25μl試験緩衝剤中で保温します。高次コイル構造の緩和を示さないユニットの数は、> 30です。
RNasesの不在
4μg MS2 RNAは、SP6 RNAポリメラーゼと共に+37°Cで4時間にわたり50μl試験緩衝剤中で保温します。MS2 RNAの劣化を示さないユニットの数は、> 30です。
転写分析の結果
SP6 RNAポリメラーゼは、SP6/T7 Transcription Kit (Cat.No. 10 999 644 001)で官能検査されます。Eco RIおよび50 mCi [alpha-32P] CTP, [400 Ci/mmol (15 TBq/mmol)] で直線化された0.5μg pST18ネオDNAによる標準分析における取り込み速度は、20分間で入力放射能の>50%です。
規格
ハイブリダイゼーションプローブの合成SP6 RNAポリメラーゼにより、均一に標識化されたRNAの高効率な生産が可能になります。この標識化されたRNAは、サザンブロット、ノーザンブロット、ドットブロット、ならびにin situハイブリダイゼーションで使用されます。
適切な標識:転写物は、ビオチン-16-UTP、DIG-11-UTP、またはフルオレセイン-12-UTPで非放射性的に標識化することができます。転写物は、[a-32P]または[a-35S]で標識化されたヌクレオチド
により、高度特定活性まで非放射性的に標識化することもできます。注記:Roche社は、DIG-、ビオチン、およびフルオレセイン標識化用の特別仕様の10倍濃縮RNA標識化混合液を提供します。これらの混合液は、SP6 RNAポリメラーゼによく作用します。
単位の定義
一単位は、+37°Cにおいて60分間で酸不溶性RNA製品中に1nmolCMPを取り込む酵素活性です。
体積活性:≥20 U/μl
調製ノート
活性化因子: BSA/スペルミン
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • SP6 RNA Polymerase, in buffer, pH 7.9 ≥20 U/μl
  • Transcription Buffer 10x concentrated
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ezgi Hacisuleyman et al.
Nature structural & molecular biology, 21(2), 198-206 (2014-01-28)
RNA, including long noncoding RNA (lncRNA), is known to be an abundant and important structural component of the nuclear matrix. However, the molecular identities, functional roles and localization dynamics of lncRNAs that influence nuclear architecture remain poorly understood. Here, we
Adam D Langenbacher et al.
EvoDevo, 7, 9-9 (2016-04-14)
Germ cells are specified during early development and are responsible for generating gametes in the adult. After germ cells are specified, they typically migrate to a particular niche in the organism where they reside for the remainder of its lifetime.
Sonja Oberland et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 366-366 (2015-10-07)
Olfactory signals influence food intake in a variety of species. To maximize the chances of finding a source of calories, an animal's preference for fatty foods and triglycerides already becomes apparent during olfactory food search behavior. However, the molecular identity
Adam D Langenbacher et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 53(1), 194-201 (2014-09-03)
Botryllus schlosseri is a colonial ascidian with characteristics that make it an attractive model for studying immunology, stem cell biology, evolutionary biology, and regeneration. Transcriptome sequencing and the recent completion of a draft genome sequence for B. schlosseri have revealed
Xuan Jiang et al.
The American journal of pathology, 181(2), 626-641 (2012-06-05)
Mutations in chromosome-helicase-DNA-binding protein 7 (CHD7) are identified as the main cause for CHARGE syndrome (coloboma, heart anomaly, choanal atresia, retardation, genital and ear anomalies). Most patients (55% to 85%) with CHARGE syndrome display developmental defects in the central nervous