Merck
PX1480
Supelco
水酸化カリウム
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
215-181-3
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
≥85.0%
フォーム
pellets
white to off-white
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
1130 g/L
微量陰イオン
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX1480-5:
PX1480-30:
PX1480-9:
PX1480-11:
PX1480-1:
試験成績書(COA)