製品名
Potassium hydroxide solution 47%, for analysis EMSURE®
グレード
reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
濃度
46.0-48.0% KOH
不純物
≤0.0001% As (Arsenic)
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Cu (Copper)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.0005% Ni (Nickel)
≤0.0005% Pb (Lead)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.0005% Zn (Zinc)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as K2CO3)
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
プロトコル
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.