PTRP06H48
Millicell®6ウェルhanging細胞培養インサート
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
別名:
Polyethylene Terephthalate hanging cell culture insert, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(6)
About This Item
おすすめの製品
物質
clear PET membrane
polystyrene housing
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
直径
24 mm
insert maximum volume
4 mL
インサート有効容積
2 mL
サイズ
6 wells
表面積
4.5 cm2
色
clear membrane
transparent membrane
ポアサイズ
1.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この個別滅菌包装されたインサートは、孔径が 1.0 μm の透明メンブレンであり、ほとんどの 6 ウェルプラスチック製組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3 つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
MCRP06H48 の代替品
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3 つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
MCRP06H48 の代替品
アプリケーション
- 細胞増殖
- 細胞表面受容体
- 共培養
- 上皮細胞増殖
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- In vitro 受精
- In vitro 毒性試験
- 微生物付着
- 位相差顕微鏡
- 極性タンパク質分泌
- 極性取込み
- 輸送/透過性
包装
ブリスターパックで個包装。
規格
メンブレン孔密度 = 2 x 106個/cm2
その他情報
推奨培地容量についてはユーザーガイドをご参照ください。
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨