安全性情報
MAB819
Sigma-Aldrich
抗パラインフルエンザ1、2、3ブレンド抗体、クローン251-12A、354-8B、343-5G、231-9F、233-4D、341-7H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
231-9F, monoclonal
233-4D, monoclonal
251-12A, monoclonal
341-7H, monoclonal
343-5G, monoclonal
354-8B, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
特異性
FO/F1、NPおよびHNタンパク質に特異的な6種のモノクローナル抗体のブレンド。 パラインフルエンザI、IIおよびIIIのすべての既知の血清型と反応します。
免疫原
C-35、Greer、およびC2 43により個別に免疫を与えたクローンのブレンド。
アプリケーション
1:800+によるELISA。
1:100~200+による間接免疫蛍光染色(新鮮凍結組織切片)。
最終希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗パラインフルエンザ1、2、3ブレンド抗体、クローン251-12A、354-8B、343-5G、231-9F、233-4D、341-7Hは、ELISA、IFを用いたパラインフルエンザ1の検出がバリデーションされています。
研究カテゴリー
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-ウイルス
物理的形状
未精製
防腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水液です。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
パラインフルエンザ1、2、3コントロールスライド、カタログ番号5011-5
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB819:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pathology of parainfluenza virus infection in patients with congenital immunodeficiency syndromes.
John F Madden, James L Burchette, Laura P Hale
Human Pathology null
Human parainfluenza virus type 3 in wild nonhuman primates, Zambia.
Sasaki, M; Ishii, A; Orba, Y; Thomas, Y; Hang'ombe, BM; Moonga, L; Mweene, AS; Ogawa et al.
Emerging Infectious Diseases null