安全性情報
HT107
Sigma-Aldrich
ワイゲルト鉄ヘマトキシリン溶液
Part A
別名:
Weigert’s iron hematoxylin solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
品質水準
200
500
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1% in ethanol
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
To be used in conjunction with HT109. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
その他情報
1%ヘマトキシリン、エタノール溶液
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT107-VAR:
HT107-500ML-KP:
HT107-500ML:4548173962863
HT107-BULK:
HT107-500ML-KC:
HT107-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qing Yao et al.
Developmental cell, 49(5), 748-763 (2019-05-21)
Oxygen (O2) is both an indispensable metabolic substrate and a regulatory signal that controls the activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α (Hif1a), a mediator of the cellular adaptation to low O2 tension (hypoxia). Hypoxic cells require Hif1a to survive. Additionally, Hif1a