安全性情報
HT1079
Sigma-Aldrich
ワイゲルト鉄ヘマトキシリンセット′
Set
別名:
ワイゲルト鉄ヘマトキシリン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
長期染色法や酸性染色法におすすめです。アルミニウムベースのヘマトキシリン処方よりも耐脱色性に優れています。
構成
ワイゲルト鉄ヘマトキシリン溶液セットは、HT107 A液およびHT109 B液で構成されています。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • HT107Weigert’s Iron Hematoxylin Solution, Part A, Part A 500 mLSDS
  • HT109Weigert’s Iron Hematoxylin Solution, Part B, Part B 500 mLSDS
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
60.0 °F
引火点(℃)
15.55 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eleni Tseliou et al.
PloS one, 11(1), e0144523-e0144523 (2016-01-20)
Single-vessel, intracoronary infusion of stem cells under stop-flow conditions has proven safe but achieves only limited myocardial coverage. Continuous flow intracoronary delivery to one or more coronary vessels may achieve broader coverage for treating cardiomyopathy, but has not been investigated.
Maria Cimini et al.
JCI insight, 5 (2019-07-10)
Podoplanin, a small mucine-type transmembrane glycoprotein, has been recently shown to be expressed by lymphangiogenic, fibrogenic and mesenchymal progenitor cells in the acutely and chronically infarcted myocardium. Podoplanin binds to CLEC-2, a C-type lectin-like receptor 2 highly expressed by CD11bhigh
Hekmat B Khoukaz et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 40(6), 1479-1490 (2020-04-10)
Enhanced expression of PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) has been implicated in atherosclerosis formation in humans with obesity and metabolic syndrome. However, little is known about the effects of pharmacological targeting of PAI-1 on atherogenesis. This study examined the effects of
Long Wang et al.
Stem cells translational medicine, 6(2), 394-404 (2017-02-14)
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the overgrowth of prostate tissues with high prevalence in older men. BPH pathogenesis is not completely understood, but it is believed to be a result of de novo overgrowth of prostatic stroma. In this study
Daniele Capitanio et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 337-337 (2017-11-09)
Collagen VI is an extracellular matrix (ECM) protein playing a key role in skeletal muscles and whose deficiency leads to connective tissue diseases in humans and in animal models. However, most studies have been focused on skeletal muscle features. We
関連コンテンツ
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.