Merck
8.22284
Sigma-Aldrich
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
別名:
Sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na
CAS番号:
分子量:
22.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141806
EC Index Number:
231-132-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.6 hPa ( 400 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI Key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Content at Na: ≥ 99.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム
危険等級I